Tlačiť
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09026991
Číslo CAS: 885223-72-3