Tlačiť
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 78.22 EUR
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Teplota tavenia: 98…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004330
Číslo CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1