Tlačiť
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR307159-25G OR307159-5G OR307159-1G
APOSOR307159-25GEA 476.13 EUR
APOSOR307159-25G APOSOR307159-5G APOSOR307159-1G
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Vzorec: C₄H₄NNaO₆S
Teplota tavenia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043100
Číslo CAS: 106627-54-7