Tlačiť
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
OR307132-100G OR307132-25G OR307132-5G
APOSOR307132-100GEA 414.58 EUR
APOSOR307132-100G APOSOR307132-25G APOSOR307132-5G
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Mw: 175.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974340
Číslo CAS: 167938-56-9