Tlačiť
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 24.91 EUR
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Mw: 243.30 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453252
Číslo CAS: 334932-13-7