Tlačiť
Fmoc-Hyp-OH 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 236.26 EUR
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₅
Teplota tavenia: 189…193 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151929
Číslo CAS: 88050-17-3