Tlačiť
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 28.28 EUR
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
Teplota tavenia: 123…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053370
Číslo CAS: 13726-69-7