Tlačiť
2-Nitro-p-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30706-100G OR30706-25G
APOSOR30706-100GEA 314.48 EUR
APOSOR30706-100G APOSOR30706-25G
2-Nitro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00033899
Číslo CAS: 27329-27-7