Tlačiť
(3-Bromobenzyl)methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Bromophenyl)-N-methylmethanamine, 3-Bromo-N-methylbenzylamine
OR307051-100G OR307051-25G OR307051-5G
APOSOR307051-100GEA 249.5 EUR
APOSOR307051-100G APOSOR307051-25G APOSOR307051-5G
(3-Bromobenzyl)methylamine
(3-Bromobenzyl)methylamine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 231…232 °C
Hustota: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04507522
Číslo CAS: 67344-77-8