Tlačiť
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
OR30702-25G OR30702-5G OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA 158.04 EUR
APOSOR30702-25G APOSOR30702-5G APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216584
Číslo CAS: 17325-26-7