Tlačiť
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
OR30692-1G OR30692-25G OR30692-5G
APOSOR30692-1GEA 46.53 EUR
APOSOR30692-1G APOSOR30692-25G APOSOR30692-5G
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Mw: 701.91
Teplota tavenia: 310 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009593
Číslo CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2