Tlačiť
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 135.58 EUR
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Vzorec: C₆H₉N₃
Teplota varu: 94 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01314542
Číslo CAS: 132664-85-8
OSN: 2735
ADR: 8,II