Tlačiť
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 84.52 EUR
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 152 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 31…33 °C
Hustota: 1.578 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024180
Číslo CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6