Tlačiť
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
OR30657-25G OR30657-5G OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA 58.08 EUR
APOSOR30657-25G APOSOR30657-5G APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃BO₂
Mw: 248.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669639
Číslo CAS: 870774-25-7