Tlačiť
5-Bromo-1-pentene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 54.95 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-pentene
5-Bromo-1-pentene
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 126…127 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000264
Číslo CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
OSN: 1993
ADR: 3,III