Tlačiť
1,4-Dibromonaphthalene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30594-25G OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA 44.93 EUR
APOSOR30594-25G APOSOR30594-5G
1,4-Dibromonaphthalene 98%
1,4-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041823
Číslo CAS: 83-53-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III