Tlačiť
5-Hexyn-1-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 242.68 EUR
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexyn-1-ol
5-Hexyn-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 73…75 °C/15mmHg
Hustota: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002980
Číslo CAS: 928-90-5
EINECS: 618-884-7