Tlačiť
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 24.95 EUR
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.5862 g/mol
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11977435
Číslo CAS: 79055-62-2