Tlačiť
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 43.32 EUR
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₉Cl₂N
Mw: 214.10 g/mol
Teplota tavenia: 183…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012734
Číslo CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3