Tlačiť
6-Bromo-o-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
6-Bromo-o-toluic acid 97%
6-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 107…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310788
Číslo CAS: 90259-31-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III