Tlačiť
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 274.77 EUR
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03789627
Číslo CAS: 40929-48-4
OSN: 3261
ADR: 8,III