Tlačiť
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA 24.91 EUR
APOSOR305320-1G APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Vzorec: C₆H₅N₃O₅
Mw: 199.121 g/mol
Teplota tavenia: 174…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00456280
Číslo CAS: 14150-94-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III