Tlačiť
6-Bromo-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3053-1G OR3053-5G
APOSOR3053-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3053-1G APOSOR3053-5G
6-Bromo-m-toluic acid 98%
6-Bromo-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079722
Číslo CAS: 6967-82-4