Tlačiť
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
OR30517-100G OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-100GEA 451.26 EUR
APOSOR30517-100G APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 218…220 °C
Hustota: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004719
Číslo CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6