Tlačiť
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 423.18 EUR
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
Teplota tavenia: 155 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00035456
Číslo CAS: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1