Tlačiť
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR305155-250MG OR305155-1G OR305155-500MG
APOSOR305155-250MGEA 402.96 EUR
APOSOR305155-250MG APOSOR305155-1G APOSOR305155-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₂S
Mw: 216.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407340
Číslo CAS: 499770-78-4