Tlačiť
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR305122-100MG OR305122-250MG OR305122-1G
APOSOR305122-100MGEA 196.27 EUR
APOSOR305122-100MG APOSOR305122-250MG APOSOR305122-1G
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₂S
Mw: 216.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11650650
Číslo CAS: 599183-35-4
OSN: 3261
ADR: 8 III