Tlačiť
Hexyl chloroformate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexyl carbonochloridate
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 158.04 EUR
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
Teplota varu: 60…61 °C/7mmHg
Hustota: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000651
Číslo CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
OSN: 3277
ADR: 6.1+8,II