Tlačiť
2-Bromo-4-methylanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 41.72 EUR
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-methylanisole 98%
2-Bromo-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₉BrO
Mw: 201.06
Teplota varu: 134 °C/25mmHg
Teplota tavenia: 15.5 °C
Hustota: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017783
Číslo CAS: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3