Tlačiť
2,5-Dibromohydroquinone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 38.17 EUR
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂
Mw: 267.9
Teplota tavenia: 193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192664
Číslo CAS: 14753-51-6