3-Hydroxypropiononitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
OR3049-1KG
OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA
229.44
EUR
APOSOR3049-1KG
APOSOR3049-250G
3-Hydroxypropiononitrile
3-Hydroxypropiononitrile
Vzorec:
C₃H₅NO Teplota varu: 227…228 °C Teplota tavenia: –46 °C Hustota: 1,041 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 113 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002826 Číslo CAS: 109-78-4 EINECS: 203-704-8 |