Tlačiť
3-Hydroxypropiononitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
OR3049-1KG OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA 229.44 EUR
APOSOR3049-1KG APOSOR3049-250G
3-Hydroxypropiononitrile
3-Hydroxypropiononitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Teplota varu: 227…228 °C
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002826
Číslo CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8