Tlačiť
5-Chloroisatoic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR30482-100G OR30482-25G
APOSOR30482-100GEA 156.84 EUR
APOSOR30482-100G APOSOR30482-25G
5-Chloroisatoic anhydride 97%
5-Chloroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄ClNO₃
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006701
Číslo CAS: 4743-17-3