Tlačiť
4-Chloro-2-iodophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 0 EUR
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄ClIO
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235248
Číslo CAS: 71643-66-8