Tlačiť
4-Bromobenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30462-25G OR30462-5G OR30462-100G
APOSOR30462-25GEA 29.84 EUR
APOSOR30462-25G APOSOR30462-5G APOSOR30462-100G
4-Bromobenzenesulphonamide 98%
4-Bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
Teplota tavenia: 164…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051977
Číslo CAS: 701-34-8