Tlačiť
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 157.82 EUR
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Vzorec: C₉H₁₉N₂O
Mw: 171.26
Teplota varu: 98 °C/3.75mmHg
Teplota tavenia: 33…39 °C
Hustota: 0.896 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006479
Číslo CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2