Tlačiť
Cyclobutyl methyl ketone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
OR304351-25G OR304351-5G
APOSOR304351-25GEA 608.05 EUR
APOSOR304351-25G APOSOR304351-5G
Cyclobutyl methyl ketone
Cyclobutyl methyl ketone
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037148
Číslo CAS: 3019-25-8