Tlačiť
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 175.05 EUR
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Mw: 75.11
Teplota varu: 160 °C
Teplota tavenia: 24…26 °C
Hustota: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064428
Číslo CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
OSN: 3259
ADR: 8 II