Tlačiť
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303947-1G OR303947-500MG
APOSOR303947-1GEA 307.23 EUR
APOSOR303947-1G APOSOR303947-500MG
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
Mw: 201.27 g/mol
Teplota tavenia: 161…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22126109
Číslo CAS: 1365094-43-4