Tlačiť
Ethyl 4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 4-(1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-yl)butanoate
OR303932-1G OR303932-500MG OR303932-5G
APOSOR303932-1GEA 307.23 EUR
APOSOR303932-1G APOSOR303932-500MG APOSOR303932-5G
Ethyl 4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-3-yl}butanoate
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₄
Mw: 311.34 g/mol
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00392161
Číslo CAS: 150705-10-5