Tlačiť
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 208.58 EUR
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697588
Číslo CAS: 10177-24-9
OSN: 1760
ADR: 8,III