Tlačiť
5-cyanopicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR303889-1G OR303889-5G
APOSOR303889-1GEA 27.88 EUR
APOSOR303889-1G APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 212…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09152775
Číslo CAS: 53234-55-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III