Tlačiť
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 1021.26 EUR
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12405630
Číslo CAS: 727648-72-8