Tlačiť
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 1019.83 EUR
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₄Cl₃NO
Mw: 212.46 g/mol
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025893
Číslo CAS: 1147979-44-9