Tlačiť
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 81.43 EUR
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 129…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00956000
Číslo CAS: 71469-93-7