Tlačiť
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 765.47 EUR
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Vzorec: C₈H₆BrCl₂NO₂
Mw: 298.96 g/mol
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193100
Číslo CAS: 1192263-86-7