Tlačiť
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303811-1G OR303811-500MG
APOSOR303811-1GEA 643.4 EUR
APOSOR303811-1G APOSOR303811-500MG
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Teplota tavenia: 79…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622809
Číslo CAS: 1211515-17-1