Tlačiť
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Boc-DL-3-(2-Pyridyl)-Ala-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
OR303786-1G OR303786-500MG
APOSOR303786-1GEA 298.44 EUR
APOSOR303786-1G APOSOR303786-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094442
Číslo CAS: 119434-71-8