Tlačiť
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 39.79 EUR
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Teplota tavenia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013781
Číslo CAS: 4771-80-6
OSN: 3265
ADR: 8,II