Tlačiť
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 613.26 EUR
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Mw: 297.79 g/mol
Teplota tavenia: 118…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12923074
Číslo CAS: 633283-53-1