Tlačiť
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303707-1G OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA 382.94 EUR
APOSOR303707-1G APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Mw: 245.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04966948
Číslo CAS: 243640-27-9